Learn More
Micronova™ Hand Held Scraper
A hand held, polypropylene scraper tool with an injection-molded, seamless design that prevents bacterial growth during residue and build-up removal in controlled environments.
23.90€ - 28.15€
Specifica
Product Type Scraper Tool
Colore Bianco
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Resistente a Prodotti chimici
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
13127286
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
HHSWH-8
8 in.
23.90€
Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13177786
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
HHSWH-10
9.25 in.
28.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Micronova Hand Held Scraper features injection-molded, polypropylene construction, without seams or cracks that might harbor bacterial growth. The scraper is autoclavable and will not scratch metal surfaces.
  • Injection-molded, hand held scraper tool
  • For removing residue and build up in controlled environments
  • White polypropylene construction
  • No seams or cracks to harbor bacterial growth
  • Will not scratch metal surfaces
  • Available in 8 or 10-inch lengths
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Scraper Tool
Non-sterile
Prodotti chimici
1/Pk., 12/Cs.
Controlled Environment Residue Removal
Polypropylene
Bianco
Sterilizzabile in autoclave
Reusable
Store at Ambient Temperature
FDA Compliant
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Micronova™ Hand Held Scraper