Learn More
Micronova™ NovaClean™ Floor Cleaner
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
A concentrated, all-purpose cleanroom detergent that is designed for use between disinfectant applications and for residue removal. Free of mobile ions, this formula is effective on most surfaces, including conductive flooring and semi conductor applications.
384.00€ - 605.00€
Specifica
Product Type Floor Cleaner
Product Line NovaClean™
Sterilità Non-sterile
Aspetto Clear
Composizione 0.1μm filtered low ionic surfactant
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Volume (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
18788979
Vedere i documenti
Micronova™
NC1-Q
1 qt.
427.83€
pezzi 8
11952475
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
NC1-G
1 gal.
384.00€
15.14L
Spedizione stimata: 21-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12887053
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
NC1-5G
5 gal.
442.00€
18.90L
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11972475
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
NC1-5G
5 gal. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
The Micronova NovaClean™ Floor Cleaner is an all-purpose cleanroom detergent with a fine filtration and purity that is ideal for pharmaceutical and biotech industries. NovaClean AFX (NC10-G) is an amine free formulation, particularly suited in semi conductor applications.
  • Concentrated cleanroom detergent
  • Effective on most surfaces, including conductive and semi conductor applications
  • Ideal for pharmaceutical and biotech applications
  • Will not generate a static charge and will not affect the efficiency of conductive flooring
  • Yields 60-128 gallons of cleaning solution per 1 gallon container
  • Free of mobile ions
  • Filtered to 0.1 Microns
  • Low Ionic; low in sodium and potassium
  • Low non-volatile residue levels
  • Biodegradable
  • Free-rinsing
Specifica
Specifica
Floor Cleaner
Non-sterile
0.1μm filtered low ionic surfactant
General Purpose Cleanroom Filtered Detergent, Free-Rinsing
NovaClean™
Clear
Store at ambient temperature. Avoid direct sunlight.
Mops and Buckets or Wipes and Sponge