Learn More
Grant Instruments™ Microplate Thermoshaker
Can be used with all types of standard depth microplates and offers three instruments in one for maximum versatility and efficiency. Grant Instruments™ Microplate Thermoshaker provides excellent temperature uniformity across the platform and microplates.
1630.00€ - 2435.00€
Specifica
Orbita 2 mm
Intervallo di velocità 250 to 1200 rpm
Requisiti elettrici 120/230 V, 50/60 Hz
Uniformità termica 0.25 at 37°C
Display 2 line x 16 character LCD
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Capacità Profondità (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Profondità (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
12925511
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
PHMP
2 x 96- or 364-well Microplates 250 mm PHMP
1630.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15430484
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
PHMP-100
2 x 96- or 364-well Microplates 260 mm PHMP-100
1905.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11481038
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Grant Instruments™
PHMP-4
4 x 96- or 364-well Microplates 390 mm PHMP-4
2435.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Temperature setting range: + 25°C to 100°C
  • Temperature stability ± 0.1°C, temperature uniformity ± 0.2°C due to the bi-directional heating system (platform and lid)
  • Shaking speed: 250 to 1200rpm
  • Rapid heat-up
  • Continuous or timed operation, with alarm buzzer and automatic switch-off facility
  • Choice of two models with capacity for two (PHMP) or four (PHMP-4) 96- or 384-well microplates
  • The heated lid completely covers the flat heating plate to provide bi-directional heating and excellent temperature stability and uniformity, whilst preventing condensation
  • Combination of bi-directional heating and powerful orbital shaking capability produces the maximum yield from incubations
  • Very easy to operate, with simple set-up of temperature, shaking speed and time via push buttons and the 2-line LCD status display
Specifica
Specifica
2 mm
120/230 V, 50/60 Hz
2 line x 16 character LCD
250 to 1200 rpm
0.25 at 37°C
1 min. to 96 hr. (1 min. increment)
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Grant Instruments™ Microplate Thermoshaker