Learn More
Buerkle™ V4A MicroSampler Head
Buerkle™ V4A MicroSampler Head are interchangeable with different tips and volumes.
Marca: Buerkle™ 5307-0105
89.82 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Interchangeable
- Allows tips with different volumes to be used
- Stainless steel AISI 316L
Specifica
Heads | |
Si | |
0.5 mL | |
12 mm dia. MicroSampler Tube |
Stainless Steel (V4A) | |
Head for MicroSampler | |
For The Sampling of Small Quantities of Powder |