Learn More
Buerkle™ V4A MicroSampler Head
Buerkle™ V4A MicroSampler Head are interchangeable with different tips and volumes.
99.00€ - 136.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel (V4A) |
---|---|
Autoclavabile | Si |
Descrizione | Head for MicroSampler |
Da utilizzare con (applicazione) | For The Sampling of Small Quantities of Powder |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10721961
|
Buerkle™
5307-0102 |
0.2 mL | 12 mm dia. MicroSampler Tube |
99.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10625761
|
Buerkle™
5307-0105 |
0.5 mL | 12 mm dia. MicroSampler Tube |
99.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10731961
|
Buerkle™
5307-0110 |
2 mL | 12 mm dia. MicroSampler Tube |
99.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10676331
|
Buerkle™
5307-0202 |
1 mL | 25 mm dia. MicroSampler Tube |
136.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10581731
|
Buerkle™
5307-0205 |
5 mL | 25 mm dia. MicroSampler Tube |
136.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10591731
|
Buerkle™
5307-0210 |
10 mL | 25 mm dia. MicroSampler Tube |
136.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Interchangeable
- Allows tips with different volumes to be used
- Stainless steel AISI 316L
Specifica
Stainless Steel (V4A) | |
Si | |
Head for MicroSampler | |
For The Sampling of Small Quantities of Powder |