Learn More
BRAND™ Microscope Slides
Manufactured from hydrolytic class 3 clear soda-lime glass.
437.00€ - 943.00€
Specifica
Materiale | Soda Lime Glass |
---|---|
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
N. per custodia | 2500 |
N. per confezione | 50 |
Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
Codice del prodotto | Marca | Edges | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Edges | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10682432
|
BRAND™
474701 |
Cut | Ends not frosted |
437.00€
pezzi 2500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10632822
|
BRAND™
474744 |
Ground | Twin frosted end |
943.00€
pezzi 2500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10305141
|
BRAND™
474702 |
Cut | Twin frosted end |
749.00€
pezzi 2500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Thickness of approx.. 1 mm
- Size approx. 76x 26 mm
- Slides with ground edges are recommended to reduce the risk of injury
- To protect against penetrating humidity the entire packing unit is also optionally available sealed in an aluminum bag
- Pack quantity of 2500, 50 boxes of 50 slides
Specifica
Soda Lime Glass | |
2500 | |
76 mm | |
Clear | |
76 x 26 mm |
1 mm | |
50 | |
26 mm | |
50 Boxes of 50 Slides |
Titolo del prodotto
BRAND™ Microscope Slides