Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Microsep™ Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane
Microsep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane quickly concentrates up to 5 mL of biological sample.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) MCP010C41
230.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21930" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17104751
  • 243.00€ / pezzi 24
Spedizione stimata: 23-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Exchange buffer or remove salt of chromatography eluates and gradient fractions
  • For research applications only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blue
PES
Non-sterile
0.5 to 5 mL (Sample)
EFA: 3.3 cm2
10 kDa
24/Pk.