Learn More
Cytiva Microspin Column
For the rapid purification of DNA for use in a wide range of applications
Marca: Cytiva 27-3565-01
175.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Empty microspin columns with screw caps for use with chromatography media of choice such as Sephadex™ for desalting, DNA purification etc
- Empty microspin columns provide flexibilty with media choice and bed volume allowing process optimization
Specifica
Rapid purification of DNA, desalting/buffer exchange of DNA | |
Column | |
100 Pack |
Titolo del prodotto
Cytiva Microspin Column > Confezione da 50