Learn More
KARTELL Microtitration Plate
The Microtitration Plate has 96 sample wells, available in two shapes: flat bottom and V-bottom.
Marca:  KARTELL 02620/S
40.07 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21898" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.33000kg
Codice prodotto. 12830923
  • 58.95€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 10-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Multiple-well plates with 96 sample wells in clear PS.
  • Flat bottom or V-bottom wells, single wrapped sterile.
Specifica
Specifica
No Barcode
8 x 12
None
Polystyrene
96
Non-treated
Sterile
Standard
Not Autoclavable
Clear
0.404 mL
Sterile
Flat Bottom (F-well)