Learn More
KARTELL Microtitration Plate
The Microtitration Plate has 96 sample wells, available in two shapes: flat bottom and V-bottom.
55.95€ - 58.95€
Specifica
Codice a barre | No Barcode |
---|---|
Formato | Standard |
Matrice | 8 x 12 |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Binding Type | None |
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12830923
|
KARTELL
02620/S |
Flat Bottom (F-well) | Sterile |
58.95€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12850923
|
KARTELL
02622/S |
Conical Bottom (V-well) | Sterile |
58.95€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10459402
|
KARTELL
0262200 |
Conical Bottom (V-well) | Non-sterile |
55.95€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Multiple-well plates with 96 sample wells in clear PS.
- Flat bottom or V-bottom wells, single wrapped sterile.
Specifica
No Barcode | |
8 x 12 | |
None | |
Polystyrene | |
Non-treated |
Standard | |
Not Autoclavable | |
Clear | |
96 |