Learn More
KARTELL Microtitration Plate
The Microtitration Plate has 96 sample wells, available in two shapes: flat bottom and V-bottom.
Marca:  KARTELL 02622/S
56.48 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12850923
  • 60.45€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 11-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Multiple-well plates with 96 sample wells in clear PS.
  • Flat bottom or V-bottom wells, single wrapped sterile.
Specifica
Specifica
No Barcode
8 x 12
None
Polystyrene
96
Non-treated
Sterile
Standard
Not Autoclavable
Clear
0.281 mL
Sterile
Conical Bottom (V-well)