Learn More
Christeyns™ Mida Chriox 5
MIDA CHRIOX 5 è un disinfettante a base di acido peracetico.
175.76€ - 928.00€
Specifica
Product Type | Disinfectant Concentrate |
---|---|
Color-coded | No |
Forma | Concentrated Liquid |
pH | Neutral |
Scent | Regular scent |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17831445
|
Christeyns™
695935 |
Can | 22 kg |
175.76€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17841445
|
Christeyns™
695937 |
Drum | 222 kg |
928.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Facilmente biodegradabile
- Basso residuo
- Disinfettante ad ampio spettro
- Sporicida
Specifica
Disinfectant Concentrate | |
Concentrated Liquid | |
Regular scent |
No | |
Neutral | |
Non-sterile |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Mida CHRIOX 5
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Liquido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrogen peroxide, acetic acid, peracetic acid
Titolo del prodotto
Christeyns™ Mida Chriox 5