Descrizione
- Fornito con vassoi per gel da 150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm e 150 mm x 150 mm
- Massimo 210 campioni
- Volumi di tampone ridotti
- Pettini compatibili con pipettatore multicanale per un rapido caricamento del gel
- Stampaggio a iniezione ideale per l'analisi dei frammenti di restrizione, preparazione di campioni o controllo di un numero elevato di campioni.
Specifica
Fino a 210 campioni | |
Vassoi per gel da 150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm e 150 mm x 150 mm | |
3 |
Horizontal Gel System | |
Vassoi per gel da 150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm e 150 mm x 150 mm | |
2.5 kg |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Sistemi per gel orizzontali Midi Plus > Length: 175mm