Learn More
Merck Millicell™ Receiver Trays
Comes with lid
189.00€ - 192.00€
Specifica
Chiusura inclusa | With Lid |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Polistirene |
Forma | Rectangular |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10347753
|
Merck
PSSW010R5 |
1 |
189.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10052523
|
Merck
PSMW010R5 |
24 |
192.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Designed to support cell attachment, growth, and differentiation for a variety of applications
- 24-well feeder tray incorporates a tear-drop well design to reduce the incidence of air bubbles that can form under the membrane during plate assembly, ensuring that cell monolayers are getting the proper nutrients
- Single-well feeder tray utilizes baffles to reduce media leakage and contamination
Specifica
With Lid | |
Polistirene | |
Sterile |
Clear | |
Rectangular | |
Receiver Tray |
Titolo del prodotto
Merck Millicell™ Receiver Trays