Learn More
Thermo Scientific Chemicals Milnacipran hydrochloride Codice prodotto.: 16667072
Thermo Scientific Chemicals Milnacipran hydrochloride
Codice prodotto. 16667072
250 mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Codice prodotto. 16667072
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466572500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101152-94-7
Formula molecolare C15 H22 N2 O . H Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Milnacipran hydrochloride
Quantità 250 mg
Solubilità soluble aq. soln.
Peso formulazione 282.81
Forma fisica Powder
Product Type Reagent
Purezza ≥97.5% (HPLC)
InChI Key XNCDYJFPRPDERF-PBCQUBLHSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CCN(CC)C(=O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name hydrogen (1R,2S)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide chloride
Molecular Weight (g/mol) 282.81
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0417176 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number466570010,466572500
Numero di lottoA0417798 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/09/2022 Catalog Number466570010,466572500
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Milnacipran hydrochloride >