Learn More
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Vortice di dimensioni ridotte, potente miscelazione per provette fino a 50 ml
Marca: Fisherbrand™ BV202-R-E-FIS
136.08 EUR valido fino al 2024-12-15
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Specifica
4.5 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, ≤50 W | |
CE | |
ABS Plastic Base, TPR Rubber Platform | |
10 x 9 x 7 in. | |
6.35 cm | |
25.4 cm | |
9.65 cm | |
0.5 kg | |
Cup Head | |
Touch |
2800 rpm | |
50 mL | |
EU & UK | |
3.8 x 3.8 in. | |
7 in. | |
3.8 in. | |
3.8 in. | |
1 lb. | |
Red | |
DC | |
2 Years |