Learn More
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Vortice di dimensioni ridotte, potente miscelazione per provette fino a 50 ml
337.00€
Specifica
Orbita | 4.5 mm |
---|---|
Intervallo di velocità | 2800 rpm |
Requisiti elettrici | 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, ≤50 W |
Capacità provette | 50 mL |
Tipo di spina | UE |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16343196
|
Fisherbrand™
BV202-GRN-E-FIS |
Verde |
337.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16363196
|
Fisherbrand™
BV202-P-E-FIS |
Purple |
337.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16373196
|
Fisherbrand™
BV202-R-E-FIS |
Red |
337.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16353196
|
Fisherbrand™
BV202-GY-E-FIS |
Gray |
337.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Compact
- Powerful mixing
- Touch activation
Specifica
4.5 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, ≤50 W | |
UE | |
3.8 x 3.8 in. | |
6.35 cm | |
9.65 cm | |
0.5 kg | |
DC |
2800 rpm | |
50 mL | |
ABS Plastic Base, TPR Rubber Platform | |
7 in. | |
3.8 pollici | |
1 lb. | |
Cup Head | |
Touch |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Mini Vortexer