Learn More
Bryson Packaging™ Sacchetti in polietilene Minigrip™
Transparent and excellent for shipping, storage and as sample bags.
Marca: Bryson Packaging™ BAJ-360-040Q
Descrizione
- Available in a wide range of sizes/capacities
- With resealable strips
Specifica
Sacchetto risigillabile | |
Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni | |
60 mm |
Trasparente | |
PE (Polietilene) | |
75 mm |
Titolo del prodotto
Bryson Packaging™ Sacchetti in polietilene Minigrip™ > 60W x 75mmD; 1000Pack