Learn More
Lovibond™ Water Testing Minikit
Lovibond™ Water Testing Minikit is easy to use and provides highly accurate results.
Marca:  Lovibond™ 414350
Codice prodotto. 10024230
  • 56.70€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Lovibond™ Water Testing Minikit is easy to use and provides highly accurate results.
  • Easy operation and exact reagent dosing
  • High accuracy
  • Foil-wrapped Lovibond™ tablet reagents with a minimum guaranteed shelf life of 5 years
  • Unrestricted shipment
  • Safe storage
Specifica
Specifica
Sulphite (high range)
1 Each
Approximately 40 Tests
Minikit water testing kit
Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions.
0 to 500mg/L
Tablet count
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • MINIKIT TEST SULFITE HIGH AF435
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulfamic acid