Learn More
Lovibond™ Water Testing Minikit
Lovibond™ Water Testing Minikit is easy to use and provides highly accurate results.
56.70€ - 77.70€
Specifica
Sufficiente per | Approximately 40 Tests |
---|---|
Tipo | Minikit water testing kit |
Codice del prodotto | Marca | Analiti | Range | Include | Metodo test | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Analiti | Range | Include | Metodo test | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10268420
|
Lovibond™
414180 |
Chloride | 5 to 5000mg/L | Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions. | Tablet count |
77.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10248520
|
Lovibond™
414270 |
Nitrite | 70 to 1500mg/L | Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions. | Tablet count |
56.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10511931
|
Lovibond™
414340 |
Sulphite (low range) | 2 to 50mg/L | Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions. | Tablet count |
56.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10024230
|
Lovibond™
414350 |
Sulphite (high range) | 0 to 500mg/L | Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions. | Tablet count |
56.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10616151
|
Lovibond™
414220 |
Cyanuric Acid | 20 to 200mg/L | Flip top case with calibrated two piece tube, tablet reagents and instructions | Turbidity |
72.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10501931
|
Lovibond™
414320 |
Sulphate (low range) Na2SO4 | 20-200mg/L | Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions. | Tablet count |
77.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13151701
|
Lovibond™
414100 |
Cleaning Acid Strength | 0.75-10% acid | Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions. | Tablet count |
56.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10014480
|
Lovibond™
414130 |
Alkalinity Total M | 10 to 500mg/L | Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions. | Tablet count |
56.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10228330
|
Lovibond™
414140 |
Alkalinity-P, CaC03 | 20 to 500mg/L | Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions. | Tablet count |
56.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Lovibond™ Water Testing Minikit is easy to use and provides highly accurate results.
- Easy operation and exact reagent dosing
- High accuracy
- Foil-wrapped Lovibond™ tablet reagents with a minimum guaranteed shelf life of 5 years
- Unrestricted shipment
- Safe storage
Specifica
Approximately 40 Tests | |
Minikit water testing kit |