Learn More
Lovibond™ Water Testing Minikit
Lovibond™ Water Testing Minikit is easy to use and provides highly accurate results.
Marca: Lovibond™ 414180
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Lovibond™ Water Testing Minikit is easy to use and provides highly accurate results.
- Easy operation and exact reagent dosing
- High accuracy
- Foil-wrapped Lovibond™ tablet reagents with a minimum guaranteed shelf life of 5 years
- Unrestricted shipment
- Safe storage
Specifica
Chloride | |
1 Pack | |
Approximately 40 Tests | |
Minikit water testing kit |
Flip top case containing a shaker tube, rapid dissolving tablet reagents and instructions. | |
5 to 5000mg/L | |
Tablet count |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- MINIKIT TEST CHLORIDE SALINITY AF418
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: boric acid, potassium chromate, silver nitrate, potassium dichromate