Learn More
Kinematica™ Mixing Attachment for Microtron™ MB 550 Laboratory Mixer
For the mixing, dispersing, homogenizing, emulsifying and size reduction of cuttable materials.
376.00€ - 651.00€
Specifica
Product Type | Mixing Head Attachment |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | MB 550 Laboratory Mixer |
Quantità confezione | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11960359
|
Kinematica™
36050005 |
125 mL |
376.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10637693
|
Kinematica™
36050010 |
250 ml |
405.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11950049
|
Kinematica™
36050015 |
500 mL |
554.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11960049
|
Kinematica™
36050020 |
1000 mL |
651.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- For use with the MB 550 Mixers
- The two stainless steel ball bearings are sealed twice each
- Noiseless and sturdy coupling with dampers
- Blades, sealing and dampers can easily be exchanged
- Four high-grade blades designed for optimal mixing
- Generally suited for intensive and fast processing
Specifica
Mixing Head Attachment | |
Borosilicate Glass | |
MB 550 Laboratory Mixer | |
1 Ea. |
Titolo del prodotto
Kinematica™ Mixing Attachment for Microtron™ MB 550 Laboratory Mixer