Learn More
Cytiva Mixing Chamber
Marca:  Cytiva 18-1118-90
Codice prodotto. 11370242
  • 801.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Finger tight connector
Mixer M-925
3625 psi
0.6 mL
1 Pack
Chromatography of Biomolecules
PEEK
Mixing Chamber
1 to 13 Long Term/1 to 14 Short Term