Learn More
Cytiva Mixing Chamber
772.00€
Specifica
Tipo di collegamento | Finger tight connector |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography of Biomolecules |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mixer M-925 |
Materiale | PEEK |
Pressione max | 3625 psi |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11370242
|
Cytiva
18-1118-90 |
0.6 mL |
772.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
Finger tight connector | |
Mixer M-925 | |
3625 psi | |
1 to 13 Long Term/1 to 14 Short Term |
Chromatography of Biomolecules | |
PEEK | |
Mixing Chamber | |
1 Pack |