Learn More
BINDER™ Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale
La camera BINDER della serie MK è indicata per tutte le prove a caldo e a freddo in un intervallo di temperatura da -40°C fino a 180°C. Si tratta di un'alternativa intelligente alle costose soluzioni personalizzate per le prove cicliche di temperatura.
36065.00€ - 50855.00€
Specifica
Materiale camera | Acciaio inox |
---|---|
Lighting | No lightning |
Materiale | Powder-coated Cold Rolled Steel |
N. di ripiani | 1 |
Tipo di spina | CEE |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Amperaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Amperaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17639775
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0406 |
MK400-400 V | 417 L | 735 x 810 x 700 mm | 12.5 amp |
36065.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17649775
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0407 |
MK1020-400 V | 991 L | 1200 x 810 x 1020 mm | 22.5 amp |
50855.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da -40°C fino a 180°C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Protezione anticondensa programmabile per i campioni
- Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
- Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
- Refrigerante R-452A senza CFC
- 1 griglia inseribile in acciaio inox
- Foro di accesso con tappo in silicone
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
- 4 rotelle, due con freno di stazionamento
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Funzione rampa regolabile
- Registratore a nastro continuo integrato
- Orologio in tempo reale
- Riscaldamento sportello
- Vano interno in acciaio inox
- Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
Specifica
Acciaio inox | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
TFT Touch | |
50 Hz |
No lightning | |
1 | |
Temperature Test Chamber | |
400 V |
Titolo del prodotto
BINDER™ Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale