Learn More
Sartorius Confezioni pipette multipack MLINE™
Per ricaricare o impostare una nuova stazione di pipettaggio. I multipack di pipette Sartorius mLINE™ combinano in modo pratico un set di pipette meccaniche mLINE con appositi vassoi per puntali e utili accessori. Disponibili in confezioni da 3, 4 e 5 pipette con puntali associati
Marca:  Sartorius LH-725662
Codice prodotto. 15203593
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Multipacks to match every need
  • Affordable options to get a set of quality pipettes with useful accessories
  • Ideal for renewing an existing pipette collection or setting up a new pipetting station
  • Includes a linear pipette rack, calibration tool, tube opener and color-coding caps
  • Collections include up to five different volumes of single channel pipettes, from 10μL to 5mL; the 3+1 pack includes a 350μL eight-channel pipette
mLINE&trade mechanical pipettes
  • Offer excellent ergonomics, performance, precision and safety in manual pipetting
  • Requires exceptionally light pipetting and tip ejection forces
  • Specifically designed to prevent Repetitive Strain Injury (RSI) in repetitive pipetting
  • Minimized risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
  • Increased safety with volume lock, preventing accidental volume changes while pipetting
Optifit Tips single trays
  • Designed for the best possible fitting and sealing for the highest possible accuracy and precision
  • Tips are RNase, DNase and endotoxin free and compliant with ISO 9001 and ISO 13485
  • Environment-friendly materials and fully autoclavable to reduce waste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Combines mLINE pipets and Optifit Tips with for safe, precise pipetting
Repetitive Manual Pipetting
mLINE
Repetitive manual pipetting
3 pipettes with 3 boxes of Optifit Trays
Autoclavable
1
Pipette Package
Pipets: 20μL, 200μL and 1,000μL, single channel
Optifit Tip tray boxes: 2 x 200μL and 1,000μL
Linear stand and accessories