Learn More
Sartorius Confezioni pipette multipack MLINE™
Per ricaricare o impostare una nuova stazione di pipettaggio. I multipack di pipette Sartorius mLINE™ combinano in modo pratico un set di pipette meccaniche mLINE con appositi vassoi per puntali e utili accessori. Disponibili in confezioni da 3, 4 e 5 pipette con puntali associati
732.36€ - 1321.92€
Specifica
Descrizione | Combines mLINE pipets and Optifit Tips with for safe, precise pipetting |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Da utilizzare con | Repetitive Manual Pipetting |
Product Line | mLINE |
Tipo | Confezione da 4 pipette |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15213593
|
Sartorius
LH-725663 |
Confezione da 4 pipette | Pipette: da .05 a 10 ul, da 10 a 100 ul, da 20 a 200 ul, da 100 a 1000 ul (ognuno), Sartorius Optifit scatola vassoio per puntali: da 0.2 a 10 ul, da 0.5 a 200 ul, da 10 a 1000 ul (ognuno), supporto lineare | N/A | |||||
15203593
|
Sartorius
LH-725662 |
Pipette Package | Pipets: 20μL, 200μL and 1,000μL, single channel Optifit Tip tray boxes: 2 x 200μL and 1,000μL Linear stand and accessories |
N/A | |||||
15283583
|
Sartorius
LH-725661 |
Pipette Package | Pipets: 10μL, 100μL and 1,000μL, single channel Optifit Tip tray boxes: 10μl, 200μL and 1,000μL Linear stand and accessories |
N/A | |||||
15293583
|
Sartorius
LH-725664 |
Pipette Package | Pipets: 20μL, 100μL, 200μL, 1000μL and 5000μL, single channel Optifit Tip tray boxes: 3 x 200μL, 1000μL and 5000μL Linear stand and accessories |
N/A | |||||
15223593
|
Sartorius
LH-725665 |
Pipette Package | Pipets: 10μL, 200μL and 1,000μL, single channel; 350μL 8-channel Optifit Tip tray boxes: 10μL, 200μL, 350μL and 1,000μL Linear stand and accessories |
N/A | |||||
Descrizione
Multipack per soddisfare ogni esigenza- Opzioni economiche per ottenere un set di pipette di qualità con accessori utili
- Ideali per rinnovare le forniture di pipette esistenti o configurare una nuova stazione di pipettaggio
- Include un rack di pipette lineare, utensile di calibrazione, apri-provette e tappi con codifica a colori
- I set includono cinque diversi volumi di pipette a canale singolo, da 10 μl a 5 ml; la confezione 3+1 include una pipetta a otto canali da 350 μl Pipette meccaniche
- Offrono eccellente ergonomia, prestazioni, precisione e sicurezza per il pipettaggio manuale
- Bassissimo sforzo richiesto per pipettaggio ed espulsione dei puntali
- Progettate specificamente per evitare lesioni da sforzi ripetitivi (RSI) in attività di pipettaggio ripetitive
- Rischio di contaminazione minimo grazie ai filtri Safe-Cone, completamente autoclavabili
- Maggiore sicurezza grazie al meccanismo di blocco che impedisce variazioni accidentali del volume durante il pipettaggio
- Perfetto alloggiamento del puntale e tenuta ermetica per offrire livelli massimi di accuratezza e precisione
- Puntali esenti da RNasi, DNasi ed endotossine conformi agli standard ISO 9001 e ISO 13485
- Materiali ecosostenibili e completamente autoclavabili per ridurre gli sprechi
Specifica
Combines mLINE pipets and Optifit Tips with for safe, precise pipetting | |
Repetitive Manual Pipetting | |
Confezione da 4 pipette |
Sì | |
mLINE | |
Pipettaggio manuale ripetitivo e di lunga durata per eliminare il rischio di lavoro relativi a disordini della mano, del braccio o delle spalle |