Learn More
MMP-9 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-41233MFV500
Codice prodotto. 18783733
  • 712.00€ / 0.10mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
MMP-9 Polyclonal antibody specifically detects MMP-9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
MMP-9 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 500 SE