Learn More
Macherey-Nagel™ Carta per filtro in cellulosa formato rotondo Filtra Rap Test di grado MN 615
Per numerose filtrazioni da laboratorio generiche. La carta per filtro qualitativa in cellulosa formato rotondo Grado MN 615 garantisce una filtrazione rapida del terreno.
Marca:  Macherey-Nagel™ 431015
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10720612
  • 14.70€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 30-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For general purpose filtrations
  • Qualitative filter papers are manufactured from the same raw materials as the ashless grades and are particularly suited for general laboratory filtrations
  • The average ash content is about 0.1%
  • The amount of a-cellulose is about 95%.
  • Medium fast filtration
Specifica
Specifica
Rotondo
Medio-rapido
MN 615
0.16 mm
150 mm
Cellulosa
Analisi qualitativa
Confezione da 100
Carta da filtro