Learn More
Macherey-Nagel™ Carta per filtro in cellulosa formato rotondo Filtra Rap Test di grado MN 615
Per numerose filtrazioni da laboratorio generiche. La carta per filtro qualitativa in cellulosa formato rotondo Grado MN 615 garantisce una filtrazione rapida del terreno.
7.70€ - 14.70€
Specifica
Formato | Rotondo |
---|---|
Materiale | Cellulosa |
Velocità di filtraggio | Medio-rapido |
Da utilizzare con (applicazione) | Analisi qualitativa |
Grado | MN 615 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10473881
|
Macherey-Nagel™
431011 |
110 mm |
10.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10720612
|
Macherey-Nagel™
431015 |
150 mm |
14.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10067870
|
Macherey-Nagel™
431012 |
125 mm |
11.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10322861
|
Macherey-Nagel™
431009 |
90 mm |
7.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Per filtrazioni generiche
- Le carte da filtro qualitative vengono prodotte dalle stesse materie prime dei gradi privi di ceneri e sono particolarmente adatte alle filtrazioni di laboratorio generiche
- Il contenuto medio di ceneri è di circa lo 0.1%
- La quantità di a-cellulosa è di circa il 95%.
- Filtrazione rapida media
Specifica
Rotondo | |
Medio-rapido | |
MN 615 | |
0.16 mm |
Cellulosa | |
Analisi qualitativa | |
Confezione da 100 | |
Carta da filtro |