Learn More
asecos™ Mobile Box Sorbents
Mobile Box Sorbents are handy sized mobile spill kit for fast access in case of leakage.
Marca:  asecos™ 14405
Codice prodotto. 17169150
  • 237.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • content: 6 cushions, 3 socks, 20 mats, 1 pair protective gloves
  • 610 x 400 x 340 (W x D x H)
Specifica
Specifica
Blu
50 L
Mobile Spill Kit
610.00 mm
610.00 mm
340.00 mm
400.00 mm
7.6 kg
13.21 gal.
Polietilene
24.02 in.
24.02 in.
13.39 in.
15.75 in.
16.75 lb.