Learn More
asecos™ Mobile Box Sorbents
Mobile Box Sorbents are handy sized mobile spill kit for fast access in case of leakage.
dietro preventivo
Specifica
Colore | Blu |
---|---|
Materiale | Polietilene |
Tipo | Mobile Spill Kit |
Lunghezza (sistema imperiale) | 24.02 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 610.00 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17896166
|
asecos™
14407 |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||||
Descrizione
- content: 6 cushions, 3 socks, 20 mats, 1 pair protective gloves
- 610 x 400 x 340 (W x D x H)
Specifica
Blu | |
Mobile Spill Kit | |
610.00 mm | |
610.00 mm | |
340.00 mm | |
400.00 mm |
Polietilene | |
24.02 in. | |
24.02 in. | |
13.39 in. | |
15.75 in. |
Titolo del prodotto
asecos™ Mobile Box Sorbents