Learn More
asecos™ Mobile Box Sorbents Refill Kit
Mobile Box Sorbents Refill Kit is a practical refill set for mobile spill kit.
dietro preventivo
Specifica
Materiale | Heavy-duty Cloth |
---|---|
Peso (sistema imperiale) | 6.61 lb. |
Peso (sistema metrico) | 3 kg |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17816546
|
asecos™
14408 |
Oil Spill Control Absorbent Storage Cart Refill Kit |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
17876486
|
asecos™
14409 |
Universal All Purpose Absorbent Storage Cart Refill Kit |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
17866546
|
asecos™
14410 |
Chemical Spill Control Absorbent Storage Cart Refill Kit |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
Descrizione
- content: 6 cushions, 3 socks, 20 mats
Specifica
Heavy-duty Cloth | |
6.61 lb. | |
3 kg |
Titolo del prodotto
asecos™ Mobile Box Sorbents Refill Kit