Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio Tychem 6000 F CHA5
GREENER_CHOICE
Offre un'eccellente protezione contro la permeazione chimica per un'ampia gamma di prodotti chimici. Le tute con cappuccio DuPont™ Tychem™ @@@6000@@@ F sono realizzate in un tessuto leggero e resistente composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su un substrato in Tyvek per impieghi pesanti.
Marca:  DuPont™ D13395268
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11713093
  • 885.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Disponibile in grigio per esigenze discrezionali
  • Volto, polsini, vita e caviglie con elastico per una vestibilità ottimale
  • Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
  • La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della maschera al viso
  • Sistema di chiusura con zip a doppio cursore e patta autoadesiva
  • Le cuciture ribattute con nastro di rivestimento offrono protezione e resistenza
  • Per la protezione del personale da numerose sostanze organiche tossiche chimiche industriali, sostanze chimiche inorganiche in elevata concentrazione (anche a pressione), particolati, contaminazioni radioattive, agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica
  • Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, servizi di risposta all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta con cappuccio
Tessuto Tychem™
Elastico
Doppio
Elastico
Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto
Sostanza chimica
(UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, risposte all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche
2 X-Large
Grigio
Elastico
Con cappuccio
Chiusura a zip, risvolto
Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B
Sottogola autoadesivo
Da 116 a 124 cm