Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio Tychem 6000 F CHA5
Offre un'eccellente protezione contro la permeazione chimica per un'ampia gamma di prodotti chimici. Le tute con cappuccio DuPont™ Tychem™ @@@6000@@@ F sono realizzate in un tessuto leggero e resistente composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su un substrato in Tyvek per impieghi pesanti.
36.80€ - 895.00€
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
---|---|
Materiale | Tessuto Tychem™ |
Colore | Grigio |
Stile vita | Elastico |
Ankle Style | Elastico |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12309429
|
DuPont™
D13395221 |
Large |
36.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11793083
|
DuPont™
D13395221 |
Large |
885.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12623680
|
DuPont™
D13495186 |
piccolo |
885.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11703093
|
DuPont™
D13395545 |
X-Large |
885.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12325659
|
DuPont™
D13395545 |
X-Large |
36.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11713093
|
DuPont™
D13395268 |
2 X-Large |
885.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12399419
|
DuPont™
D13395268 |
2 X-Large |
36.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12319429
|
DuPont™
D13495156 |
Medium |
36.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12613680
|
DuPont™
D13495156 |
Medium |
885.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12603680
|
DuPont™
D13495118 |
3 X-Large |
895.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Disponibile in grigio per esigenze discrezionali
- Volto, polsini, vita e caviglie con elastico per una vestibilità ottimale
- Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della maschera al viso
- Sistema di chiusura con zip a doppio cursore e patta autoadesiva
- Le cuciture ribattute con nastro di rivestimento offrono protezione e resistenza
- Per la protezione del personale da numerose sostanze organiche tossiche chimiche industriali, sostanze chimiche inorganiche in elevata concentrazione (anche a pressione), particolati, contaminazioni radioattive, agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica
- Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, servizi di risposta all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche
Specifica
Tuta con cappuccio | |
Grigio | |
Elastico | |
Con cappuccio | |
Chiusura a zip, risvolto | |
Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B | |
Sottogola autoadesivo | |
Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, risposte all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche |
Tessuto Tychem™ | |
Elastico | |
Doppio | |
Elastico | |
Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto | |
Sostanza chimica | |
(UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 |