Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio Tychem 6000 F CHA5
Offre un'eccellente protezione contro la permeazione chimica per un'ampia gamma di prodotti chimici. Le tute con cappuccio DuPont™ Tychem™ @@@6000@@@ F sono realizzate in un tessuto leggero e resistente composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su un substrato in Tyvek per impieghi pesanti.
Marca: DuPont™ D13495156
5.01 EUR valido fino al 2024-11-15
Usa il codice promo "21643" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Disponibile in grigio per esigenze discrezionali
- Volto, polsini, vita e caviglie con elastico per una vestibilità ottimale
- Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della maschera al viso
- Sistema di chiusura con zip a doppio cursore e patta autoadesiva
- Le cuciture ribattute con nastro di rivestimento offrono protezione e resistenza
- Per la protezione del personale da numerose sostanze organiche tossiche chimiche industriali, sostanze chimiche inorganiche in elevata concentrazione (anche a pressione), particolati, contaminazioni radioattive, agenti a rischio biologico e alcuni agenti per la guerra chimica
- Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, servizi di risposta all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche
Specifica
Tuta con cappuccio | |
Tessuto Tychem™ | |
Elastico | |
Doppio | |
Elastico | |
Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto | |
Sostanza chimica | |
(UE) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Per una vasta gamma di applicazioni: pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche, risposte all'emergenza, applicazioni militari e petrolchimiche |
Medium | |
Grigio | |
Elastico | |
Con cappuccio | |
Chiusura a zip, risvolto | |
Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B | |
Sottogola autoadesivo | |
Da 92 a 100 cm |