Learn More
BINDER™ Serie FDL - Stufe di essiccazione di sicurezza, per quantità limitate di solventi
Grazie alla conduzione simmetrica dell'aria e al vano interno privo di polvere e silicone, la stufa BINDER della serie FDL asciuga alla perfezione i campioni che contengono solventi. Questa stufa di essiccazione di sicurezza soddisfa tutti i requisiti della norma EN 1539.
Marca: BINDER™ 9010-0292
8846.83 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 10 °C fino a 300 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- 2 griglie inseribili cromate
- Monitoraggio dell'aria pura con allarme visivo e acustico e spegnimento automatico del riscaldamento
- Filtro per aria pura intercambiabile, classe M6
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
- Interfaccia per computer: RS 422
- Guarnizione sportello standard in FKM resistente ai solventi, per l’impiego fino a 200 °C
- Guarnizione sportello opzionale in silicone parzialmente resistente ai solventi, per l’impiego fino a 300 °C
Specifica
Controller with time-segment and real-time programming | |
115 L | |
Drying Chamber | |
30 kg | |
2 std./5 max. | |
865 x 745 x 805 mm | |
230 V, 1 phase, 50/60 Hz, 2.9 kw | |
2,9 kW | |
50/60 Hz |
FDL115-230V, standard, Serie FDL - Stufe di essiccazione di sicurezza per quantità limitate di solventi, 115 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz | |
temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C | |
LED | |
FDL115-230V | |
600 x 435 x 435 mm | |
90 kg | |
230 V | |
13 A | |
APT.line™ preheating chamber technology |
Titolo del prodotto
BINDER™ Serie FDL - Stufe di essiccazione di sicurezza, per quantità limitate di solventi > Model: FDL115-230V; Capacity: 115 L; Voltage: 230 V; Frequency: 50/60 Hz;