Learn More
Fisherbrand™ Contenitore per scatole per guanti modulare
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Descrizione
Comodo stoccaggio dei guanti
- Design modulare: utilizzabile da solo o in combinazione orizzontale
- Struttura duratura e antiurto, resiste a soluzioni detergenti forti
- Adatto alle scatole da 100 guanti della maggior parte dei marchi principali
- Penetra nelle pareti cellulari dei microbi in modo da inibirne il funzionamento, la crescita o la riproduzione
- Aiuta a proteggere da batteri e muffe
- Impedisce la formazione di macchie, odori e il deterioramento dei prodotti
- Ideali per l'uso in camere sterili, ospedali e microbiologia
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Riciclabile
Specifica
Specifica
Product Type | Glove Box Holder |
Colore | Blu |
Dimensioni (L x P x A) | 254 x 156 x 97 mm |
Lunghezza (sistema imperiale) | 10 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 254 mm |
Larghezza (sistema imperiale) | 6.1 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 156 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 3.8 in. |
Altezza (sistema metrico) | 97 mm |
Capacità | Disposable Glove Boxes |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Contenitore per scatole per guanti modulare >