Learn More
Molecular Sieve Deperox/Dehydrate, Honeywell Fluka™
Beads, for the deperoxidation and drying of solvents
208.26€ - 634.62€
Specifica
Imballaggio | Poly bottle |
---|---|
Materiale o nome chimico | Molecular Sieve Deperox/Dehydrate Fluka for the deperoxidation and drying of solvents |
CAS | 10124-43-3, 1318-02-1 |
Numero UN | UN3077 |
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Poly bottle | |
Molecular Sieve Deperox/Dehydrate Fluka for the deperoxidation and drying of solvents | |
10124-43-3, 1318-02-1 | |
UN3077 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P261-P280-P284-P304 + P340-P308 + P313
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Molecular Sieve Deperox/Dehydrate Fluka
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360F-Può nuocere alla fertilità.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: cobalt sulfate, Zeolite, cuboidal
Titolo del prodotto
Molecular Sieve Deperox/Dehydrate, Honeywell Fluka™