Learn More
Molecular sieves, 3A, 1-2mm (0.04-0.08in) dia. pellets, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11379139
Molecular sieves, 3A, 1-2mm (0.04-0.08in) dia. pellets, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11379139
1 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Codice prodotto. 11379139
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087957.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Molecular sieves, 3A is used as a desiccant in petroleum and chemical industries. It is useful for the drying of unsaturated hydrocarbons such as ethylene, propylene and butadiene. It is also used in the removal of water from ethanol. It finds application in the drying of certain chemicals namely ethanol, refrigerants and natural gas. It plays an important role in selective adsorption of water in insulated glass (IG) and polyurethane. It has been considered as a general-purpose drying agent in polar and non polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 308080-99-1
Formula molecolare AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.135
Numero MDL MFCD00131613
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Molecular sieves 3A
Colore Brown
Nota nome 1 to 2mm (0.04 to 0.08 in.) dia. pellets
Sensibilità Hygroscopic
Quantità 1 kg
Forma fisica Pellet
Informazioni di solubilità Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM17L010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/01/2025 Catalog Number087957.A1,087957.A7
Numero di lottoX04K028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number087957.A1,087957.A7
Numero di lottoU12K019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/08/2024 Catalog Number087957.A1,087957.A7
Numero di lottoT01K012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/08/2024 Catalog Number087957.A1,087957.A7
Numero di lottoN19K014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/03/2024 Catalog Number087957.A1,087957.A7
Titolo del prodotto
Molecular sieves, 3A, 1-2mm (0.04-0.08in) dia. pellets, Thermo Scientific Chemicals >