Learn More
Molybdenum hexacarbonyl, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10496463
Molybdenum hexacarbonyl, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10496463
10 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10496463
Marca: Thermo Scientific Acros 190390100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Molybdenum hexacarbonyl, 98%, C6O6Mo, CAS Number-13939-06-5, hexacarbonylmolybdenu, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5g, hexakis carbon monoxide molybdenum, molybdenumhexacarbonyl, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, 50g, 100.0, 97.5, CHEBI:30508
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13939-06-5
Formula molecolare C6O6Mo
Molecular Weight (g/mol) 264
Numero MDL MFCD00003466
InChI Key KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenumhexacarbonyl, carbon monooxide-molybdenum 6:1, hexakis carbon monoxide molybdenum, hexacarbonylmolybdenu, hexakis methanidylidyneoxidanium molybdenum, hexacarbonylmolybdenum, may contain up to cr 5gVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 2724068
ChEBI CHEBI:30508
IUPAC Name carbon monoxide;molybdenum
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mo]
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum hexacarbonyl
Punto di fusione 150.0°C
Nota nome 98%
Colore White through Yellow
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare Mo(CO)6
Fieser 02,287; 03,206; 04,346; 09,317; 10,274; 13,194; 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,9
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, slightly soluble in ether and most oter common, organic solvents
Peso formulazione 264
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.96
Densità 1.9600g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466706 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/10/2024 Catalog Number190390100,190392500,190390500
Numero di lottoA0456759 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/10/2023 Catalog Number190390100,190392500,190390500
Numero di lottoA0398793 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number190390100,190392500,190390500
Numero di lottoA0403163 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number190390100,190392500,190390500
Numero di lottoA0412492 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number190390100,190392500,190390500
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molybdenum hexacarbonyl
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
Titolo del prodotto
Molybdenum hexacarbonyl, 98%, Thermo Scientific Chemicals >