Learn More
Monomethyl fumarate, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 469750050
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Monomethyl fumarate | |
5 g | |
No special requirements | |
C5 H6 O4 | |
White to Almost-white |
2756-87-8 | |
145°C to 150°C | |
Building blocks | |
Powder or Crystals | |
≥96.0% |