Learn More
Monomethyl fumarate, Thermo Scientific™
48.30€ - 152.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Monomethyl fumarate |
---|---|
CAS | 2756-87-8 |
Punto di fusione | 145°C to 150°C |
Shipping Condition | No special requirements |
Linea di prodotti | Building blocks |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17760669
|
Thermo Scientific Acros
469750050 |
5 g |
48.30€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17770669
|
Thermo Scientific Acros
469750250 |
25 g |
152.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Specifica
Monomethyl fumarate | |
145°C to 150°C | |
Building blocks | |
Powder or Crystals | |
≥96.0% |
2756-87-8 | |
No special requirements | |
C5 H6 O4 | |
White to Almost-white |
Sicurezza e movimentazione
Exclamation mark
Corrosion
missing translation for 'einecsNumber' : 220-412-6
Recommended Storage : Normal conditions