Learn More
Morpholine, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11434153
Morpholine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11434153
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Codice prodotto. 11434153
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10355.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Morpholine is a common additive for pH adjustment in both fossil fuel and nuclear power plant steam systems. It is widely used in organic synthesis as a building block in the preparation of the antibiotic linezolid, the anticancer agent gefitinib and the analgesic dextromoramide. It is also used as a solvent in chemical reactions and in the preparation of enamines. Further, it serves as a chemical emulsifier in the process of waxing fruit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Morpholine is a common additive for pH adjustment in both fossil fuel and nuclear power plant steam systems. It is widely used in organic synthesis as a building block in the preparation of the antibiotic linezolid, the anticancer agent gefitinib and the analgesic dextromoramide. It is also used as a solvent in chemical reactions and in the preparation of enamines. Further, it serves as a chemical emulsifier in the process of waxing fruit.
Solubility
Miscible with water.      
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-91-8
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00005972
InChI Key YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydroVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
IUPAC Name morpholine
SMILES C1COCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico Morpholine
Punto di fusione °C to 5°C
Densità 1.007 g/mL
Punti di ebollizione 129°C
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.454
Quantità 500 g
Numero UN UN2054
Beilstein 102549
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,6277
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 87.12
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0463195 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
Numero di lottoA0460121 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/10/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
Numero di lottoU06E014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/07/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
Numero di lottoQ18F056 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/07/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
Numero di lottoA0456426 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2024 Catalog NumberA10355.36,A10355.22,A10355.0E
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Morpholine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Morpholine
Titolo del prodotto
Morpholine, 99%, Thermo Scientific Chemicals >