Learn More
Morpholine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Morpholine is a common additive for pH adjustment in both fossil fuel and nuclear power plant steam systems. It is widely used in organic synthesis as a building block in the preparation of the antibiotic linezolid, the anticancer agent gefitinib and the analgesic dextromoramide. It is also used as a solvent in chemical reactions and in the preparation of enamines. Further, it serves as a chemical emulsifier in the process of waxing fruit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Morpholine is a common additive for pH adjustment in both fossil fuel and nuclear power plant steam systems. It is widely used in organic synthesis as a building block in the preparation of the antibiotic linezolid, the anticancer agent gefitinib and the analgesic dextromoramide. It is also used as a solvent in chemical reactions and in the preparation of enamines. Further, it serves as a chemical emulsifier in the process of waxing fruit.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Morpholine |
Punto di fusione | -5°C |
Densità | 1.007 |
Punti di ebollizione | 129°C |
Punto d'infiammabilità | 35°C (95°F) |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Odore | Amine-like |
Indice di rifrazione | 1.454 |
Quantità | 2500 g |
Numero UN | UN2054 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463195 | Certificato di analisi | 12/11/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
A0460121 | Certificato di analisi | 08/10/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
U06E014 | Certificato di analisi | 19/07/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
Q18F056 | Certificato di analisi | 19/07/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
A0456426 | Certificato di analisi | 31/01/2024 | A10355.36,A10355.22,A10355.0E |
Sicurezza e movimentazione
- Morpholine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Morpholine