Learn More
MP Biomedicals™ Bovine Fibrinogen
Suitable as a substrate for cell culture and in clotting assays
396.00€ - 1590.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Mammalian Cell Culture |
---|---|
Nome | Bovine Fibrinogen 90% Clottable from Bovine Plasma |
Intervallo di pH | 6.4 |
Sorgente | Bovine Plasma |
Requisiti di stoccaggio | <-10°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11424246
|
MP Biomedicals™
08820224 |
5g |
396.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15662677
|
MP Biomedicals™
08820225 |
100g |
1590.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Prepared by extensive washing of cryoprecipitate followed by a buffer extraction to remove unwanted proteins and precipitation with ammonium sulfate. Lyophilized powder. Clottable protein >90%.
Physical Characteristics
- Appearance: Off-white powder
- Clottable Protein (anhydrous): ≥90%
- Moisture: ≤5%
- Reported: Total protein, pH
Specifica
Mammalian Cell Culture | |
6.4 | |
<-10°C |
Bovine Fibrinogen 90% Clottable from Bovine Plasma | |
Bovine Plasma | |
Lyophilized |
Titolo del prodotto
MP Biomedicals™ Bovine Fibrinogen