Learn More
MP Biomedicals™ Goat Serum: Normal, Sterile
Suitable replacement for FBS on most cell lines and primary cultures for Biomedical Research
Marca:  MP Biomedicals™ 0219135680
86.79 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11450422
  • 107.06€ / 100mL
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
U.S. regulations
-20°C
Goat Serum
Sterile
Immunohistochemistry
No
Red
Goat
100 mL
0.2 μm filtration
<20mg/dL
6.5 to 8