Learn More
MP Biomedicals™ Goat Serum: Normal, Sterile
Suitable replacement for FBS on most cell lines and primary cultures for Biomedical Research
107.06€
Specifica
Certificazione/Conformità | U.S. regulations |
---|---|
Colore | Red |
Content And Storage | -20°C |
Specie | Goat |
Product Type | Goat Serum |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11450422
|
MP Biomedicals™
0219135680 |
Goat Serum | 100 mL |
107.06€
100mL |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
U.S. regulations | |
-20°C | |
Goat Serum | |
0.2 μm filtration | |
<20mg/dL | |
6.5 to 8 |
Red | |
Goat | |
Sterile | |
Immunohistochemistry | |
No |