Learn More
MP Biomedicals™ Hormones: Dexamethasone
Used to study apoptosis, cell signaling pathways and gene expression. MP Biomedicals Hormones: Dexamethasone acts as anti-inflammatory glucocorticoid that induces the production of phospholipase A2 inhibitory protein (lipocortin).
Marca:  MP Biomedicals™ 0219456180
80.23 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11464932
  • 98.65€ / 100mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Inhibits induction of nitric oxide synthase (IC50=5 nM)
  • Causes reduction in cyclin A and Cdk2 activity, inhibition of G1/S transition in osteoblasts and inhibition of phosphorylation of Rb protein
  • Observed to induce apoptosis in human thymocytes and eosinophils but to inhibit apoptosis in neutrophils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
15° to 30°C
Crystalline powder
Dexamethasone
100 mg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: dexamethasone
For research use only. Not intended for therapeutic use.