Learn More
MP Biomedicals™ Hormones: Dexamethasone
Used to study apoptosis, cell signaling pathways and gene expression. MP Biomedicals Hormones: Dexamethasone acts as anti-inflammatory glucocorticoid that induces the production of phospholipase A2 inhibitory protein (lipocortin).
98.65€ - 401.00€
Specifica
Content And Storage | 15° to 30°C |
---|---|
Forma | Crystalline powder |
Product Type | Dexamethasone |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11464932
|
MP Biomedicals™
0219456180 |
100 mg |
98.65€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11484932
|
MP Biomedicals™
0219456191 |
1000 mg |
401.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Inhibits induction of nitric oxide synthase (IC50=5 nM)
- Causes reduction in cyclin A and Cdk2 activity, inhibition of G1/S transition in osteoblasts and inhibition of phosphorylation of Rb protein
- Observed to induce apoptosis in human thymocytes and eosinophils but to inhibit apoptosis in neutrophils
Specifica
15° to 30°C | |
Crystalline powder | |
Dexamethasone |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: dexamethasone
For research use only. Not intended for therapeutic use.